주요 문서
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩158,137
₩158,137
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩158,137
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
₩158,137
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
material
colorless tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 94060120
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)