주요 문서
Z677922
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩227,868
₩227,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩227,868
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
₩227,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue
colorless tip
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Finn 94060713
최대 용적
1 mL
용적 범위
100-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1