주요 문서
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩636,913
₩636,913
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩636,913
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.77
₩636,913
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
metal (triple insulated with connector M16x1)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930210
파라미터
−100-350 °C temperature
길이
1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)