주요 문서
Z549622
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩159,964
₩159,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩159,964
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩159,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE side-port stopcock
조인트
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)