문서
Z743255
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1.5 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
metal (triple insulated with connector M16x1)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930211
파라미터
100 °C (350 °C)
길이
1.5 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.