주요 문서
Z612014
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 3 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,548,281
₩1,548,281
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,548,281
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.77
₩1,548,281
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
metal (triple insulated with connector M16x1)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930214
파라미터
−100-350 °C temperature
길이
3 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)