주요 문서
Z566845
Plas-Labs PCR UV chamber germicidal light package
rated at 254 nm
동의어(들):
isolation chambers, pcr chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,647,751
₩1,647,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,647,751
About This Item
UNSPSC 코드:
41103406
NACRES:
NB.35
₩1,647,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Plas-Labs 800-UV/18
기술
PCR: suitable
관련 카테고리
일반 설명
The PCR UV germicidal light package is rated at 254 nm and will decontaminate all surfaces of the interior of the Plas-Labs PCR UV chamber. The lamp should be activated 15 minutes prior to and 15 minutes after planned use.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)