주요 문서
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩33,800
250 ML
₩69,325
₩33,800
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩33,800
250 ML
₩69,325
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
228.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-386-0
NACRES:
NA.22
₩33,800
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.1 hPa ( 60 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
>300 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
전이 온도
flash point 138 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup