주요 문서
1.16141
Supelco
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
동의어(들):
Sucrose (Saccharose) chemical test strips, Sucrose (Saccharose) test strip for instrument reader
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 TESTS
₩787,539
₩787,539
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
50 TESTS
₩787,539
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NA.24
₩787,539
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
제품명
Sucrose (Saccharose) Test, reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
설명
quantitative
Quality Level
분석물 화학적 분류
sugars
반응 적합성
reaction type: enzymatic reaction
측정 범위
0.25-2.50 g/L (sucrose)
호환성
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
검출 방법
reflectometric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.25 - 2.50 g/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Sucrose test is suitable for determination of sucrose in beverages, e. g. fruit/vegetable juice and refreshment drinks after appropriate sample pretreatment or dilution. Sucrose (saccharose) is cleaved by sucrose phosphorylase into fructose and glucose-1-phosphate. The latter is converted by phosphoglucomutase into glucose-6-phosphate. This is in turn oxidized by NAD under the catalytic effect of glucose-6-phosphate dehydrogenase to gluconate-6-phosphate. In the presence of diaphorase the NADH formed in the process reduces a tetrazolium salt to a blue formazan that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For the determination of only glucose please refer to our MQuant or Reflectoquant Glucose tests.
결합
Replaces: 1161410007; 1.16141.0007
분석 메모
function control: entspricht
Assay
- standard 1:
0.26 - 0.34 mg/l
- standard 2: 1.12 - 1.38 mg/l
- standard 3: 1.80 - 2.20 mg/l
법적 정보
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
문서 라이브러리 방문
프로토콜
청량음료에 함유된 Sucrose(Saccharose)의 Reflectoquant® 검사 스트립 및 반사광측정기를 이용한 반사광측정에 대한 단계별 설명. 공정 중 제어 및 현장 시험에 이상적입니다.
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.