Z556181
Z556181-1EA
₩1,041,593
1 of 10
Supelco
64826
Soxhlet Extraction Apparatus
64825
Z181064
Ace pressure tube
Sigma-Aldrich
Z556203
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
64824
Z156485
O-ring set
12437
Metal Packed GC Column (General Configuration)
Z566268
24323
SPB®-PUFA Capillary GC Column
145 mL
300 mL
33 mm × 94 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Glassware
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
1 of 4
Z564761
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
Z218758