주요 문서
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩63,641
₩63,641
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩63,641
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩63,641
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Ace Glass 7855734
I.D.
21.8 mm
벽 크기
3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)