주요 문서
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩6,897,230
₩6,897,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩6,897,230
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩6,897,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
C
제조업체/상표
Ace Glass 681030
전체 높이
82 in.
추출기 용량
5 L
플라스크 용량
12 L
팀블 I.D. × 길이
110 mm × 300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)