주요 문서
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 25 mL
동의어(들):
bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩941,717
₩941,717
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩941,717
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩941,717
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
용량
25 mL
관련 카테고리
일반 설명
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)