문서
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
동의어(들):
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware B257040
O.D. × H
185 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 10 mm O.D. hose connection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.