주요 문서
Z101214
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line bubbler
capacity 5-7 mL
동의어(들):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩205,030
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩205,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
용량
5-7 mL
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Dear Sigma Aldrich team, can you please specify the dimensions of this bubbler? Especially the diameter of the inner and outer tubes.
    1 답변
    1. The height of the bubbler is 205 MM, the T-cross has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 5.2 MM. The side arm has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 4.8 MM.