주요 문서
Z551872
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
동의어(들):
bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩615,699
₩615,699
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩615,699
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩615,699
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)