문서
Z517356
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Whatman
용량
2 L
직경 × 높이
130 mm × 360 mm
프릿(frit) 직경
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC