주요 문서
Z517127
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Torion inlet top
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩588,903
₩588,903
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩588,903
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
₩588,903
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
부속물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)