주요 문서
Z513350
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩103,733
₩103,733
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩103,733
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩103,733
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nickel-stainless steel
포장
pkg of 6 ea
길이
12 in. (305 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.