주요 문서
Z510351
Sigma-Aldrich
Vigreux distilling column
bottom joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩241,469
₩241,469
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩241,469
About This Item
UNSPSC 코드:
40161600
NACRES:
NB.43
₩241,469
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS bottom14/20
관련 카테고리
일반 설명
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)