주요 문서
SYNA131024
Synthware Vigreux distillation connecting adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
동의어(들):
Synthware A131024, Distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩118,451
₩118,451
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩118,451
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩118,451
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A131024
침적 깊이
76 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Vigreux distillation connecting adapter with a top standard outer joint (10/18) to accommodate a 76mm immersion thermometer. With standardized 24/40 side and bottom inner joint (24/40), it easily fits various laboratory glassware.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)