주요 문서
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩159,964
₩159,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩159,964
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩159,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint ST/NS14/20
I.D. × O.D.
10 mm × 12 mm
유효 길이
190 mm
관련 카테고리
일반 설명
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
기타 정보
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)