주요 문서
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩5,848,633
₩5,848,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩5,848,633
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩5,848,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
Joints: ST/NS29/42 (2)
I.D. × O.D.
28 mm × 64 mm
컬럼 크기
~495 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)