주요 문서
CAD6020
1-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩174,682
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩174,682
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science 6020
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Stopcocks are precision-machined, individually lapped, and carefully mated to maintain pressure characteristics. These stopcocks are easily integrated with other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles, and glass syringes.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)