주요 문서
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩723,695
1 KG
₩1,297,881
₩723,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 G
₩723,695
1 KG
₩1,297,881
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩723,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
코일 I.D.
~6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)