추천 제품
코일 I.D.
4-5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC