주요 문서
Z210536
Pro-Pak® distillation packing
0.16 in.2, 316 SS
동의어(들):
Distillation Packing Material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩792,309
₩792,309
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩792,309
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩792,309
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
포장
pkg of 1 L
제조업체/상표
Ace Glass 662404
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Efficient, self-wetting, protruded metal dump-packing for distillation columns of 0.75 to 12 in. diameter. Maximum reflux rate of approximately 3.4 L/h. Free space for 0.16 in.2 size is 94% and for 0.24 in.2 size is 96%. Each package has a packing volume of approx. 1 L. Packed heights up to 20 ft possible without distortion.
법적 정보
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. how much packing provided per unit sale??
    1 답변
    1. Each package has a packing volume of approximately 1 L. The mass is approximately 391.5 grams (0.86 lb). See the image below to review additional product specifications that may be of interest: