주요 문서
Z404829
IKA® KMO 2 basic IKAMAG stirrers
compact magnetic stirrer without heating element, stainless steel, 230V
동의어(들):
lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
AC/DC 입력
230 V AC
material
stainless steel plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0002812000
파라미터
0-1100 L/min speed
W × H × depth
140 mm × 75 mm × 200 mm
플레이트 길이 × 너비
140 mm × 120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® KMO 2 Basic IKAMAG Stirrer
Small, powerful magnetic stirrer without heating element.
  • Strong magnetic field
  • Motor with optoelectronic speed control
  • Infinitely variable speed from 0-1100 rpm
  • Stainless steel casing facilitates cleaning and sterilization
  • Includes M 10 thread for H 16 V support rod
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)