주요 문서
Z672394
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V UK plug
동의어(들):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,115,384
₩1,115,384
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,115,384
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩1,115,384
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
material
ceramic plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3582202
IKA C-MAG MS4
파라미터
100-1500 rpm speed
플렛폼 크기
120 mm × 120 mm
교반기 용적
5 L
중량
6.5 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)