주요 문서
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩71,253
₩71,253
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩71,253
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.76
₩71,253
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
aluminum (cast aluminum)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0002437700
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)