주요 문서
Z316520
Stuart Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
230 V
Grade
CE Compliant
특징
autoclavable
제조업체/상표
STR9
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
10-70 rpm speed
플렛폼 길이 × 너비
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unit has a 3-D gyroscopic motion providing a gentle swirling movement which is ideally suited for mixing under low foaming conditions, including DNA extractions, staining and destaining gels, cell culture and general mixing applications.
  • Optional 2 deck rack for platelet agitation
  • Nylon coated steel, 2 decks
  • Adjustable angle of tilt: 0 to 12 degrees.
법적 정보
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)