주요 문서
Z654558
Julabo® circulators for flammable bath fluids
F25-EH
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩7,783,223
₩7,783,223
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩7,783,223
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩7,783,223
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
AC/DC 입력
230 V
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
F25-EH
Julabo 9118625
재고 정보
available only in EU
파라미터
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
냉각 용량
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
가열기 용량
2 kw
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
12 cm × 14 cm × 14 cm
용량
4.5 L
용적
4.5 L
4500 mL
중량
30 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)