조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 여러분께/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
100 ea | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩133,980 |
500 ea | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩476,340 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
₩133,980
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
color
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
- Magenta™ 2-way cap is made of polypropylene.
- 25 mm diameter x 31 mm height.
- Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
- Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
- Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
- Flexible ribs.
- Visually transparent.
- Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
이 품목 | |||
|---|---|---|---|
| color natural | color - | color - | color clear |
| compatibility for use with 25 mm culture tubes | compatibility - | compatibility - | compatibility - |