주요 문서
V7130
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
동의어(들):
Radioactive Scintillation Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩672,742
₩672,742
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩672,742
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
₩672,742
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
material
glass vial
특징
closure type polyethylene cap, poly-seal liner
closure type screw top vial
포장
pkg of 500 ea
바이알 크기
28 mm × 61 mm , with cap
용적
20 mL
피팅
thread for 22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
포장
Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)