주요 문서
Z260754
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 10 L (2.5 gal)
동의어(들):
carboys, jerricans, plastic jerry cans
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩156,107
₩156,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩156,107
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩156,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
closure size
53B
제조업체/상표
Nalgene 2242-0025
높이 × 너비 × 길이
191 mm × 368 mm × 229 mm
용량
10 L (2.5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)