주요 문서
Z260762
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 20 L (5 gal)
동의어(들):
carboys, jerricans, plastic jerry cans
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩255,882
₩255,882
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩255,882
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩255,882
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
closure size
53B
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2242-0050
높이 × 너비 × 길이
229 mm × 445 mm × 305 mm
용량
20 L (5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)