주요 문서
Z247332
Coors Buchner funnel
capacity 240 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩213,556
₩213,556
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩213,556
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩213,556
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
For Filter Paper Diameter (mm): 90
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66243
높이
150 mm
용량
240 mL
플레이트 직경
100 mm
직경
77 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
애플리케이션
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)