주요 문서
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,775
₩99,775
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,775
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
₩99,775
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
설명
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66239
높이
100 mm
용량
25 mL
플레이트 직경
43 mm
직경
32 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
애플리케이션
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)