material
borosilicate glass flask
flat bottom flask
조인트
joint stopper6
포장
pkg of 6 ea
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC