주요 문서
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩155,904
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩155,904
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
For Filter Paper Diameter (mm): 70
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66242
높이
130 mm
용량
120 mL
플레이트 직경
83 mm
직경
60 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
애플리케이션
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)