주요 문서
Z232866
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 2,000 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
Z232866 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
조인트
Joints neck (50)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 212166302
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
280 mm
용량
2,000 mL
플라스크 O.D.
166 mm
경부 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)