주요 문서
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
Joints neck (72)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 212266309
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
275 mm
용량
2,000 mL
플라스크 O.D.
153 mm
경부 O.D.
72 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)