주요 문서
CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩856,559
₩856,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩856,559
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩856,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
경부 나사산 크기
38-430
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
포장
case of 24
pack of 6
제조업체/상표
Corning 4985-250
부피 측정 범위
50-200 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)