주요 문서
Z186880
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩86,072
₩86,072
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩86,072
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.71
₩86,072
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
aluminum
circles
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
80 mL
접시 직경
73 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)