주요 문서
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
동의어(들):
Weighing pan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩67,295
500 EA
₩571,547
₩67,295
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩67,295
500 EA
₩571,547
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
₩67,295
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
material
aluminum
circles
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
직경 × 높이
100 mm × 8 mm
접시 직경
100 mm
일반 설명
Oil-free.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2