주요 문서
Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
동의어(들):
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩104,951
1000 EA
₩367,430
₩104,951
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩104,951
1000 EA
₩367,430
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.71
₩104,951
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
material
aluminum
circles
포장
pack of 100 ea
case of 1000 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
60 mL
접시 직경
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1