주요 문서
Z133205
Whatman® quantitative filter paper, medium speed, Grade 589-WH
Grade 589-WH circles, 110 mm, 100/pk
동의어(들):
filter papers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
material
cellulose filters
circles
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
파라미터
Medium flow rate
깊이
110 mm
공극 크기
8-10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ashless filter paper, with high wet strength; hardened (Grade 589-WH)
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)