material
cellulose membrane
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14632-0010
파라미터
90 mL/min speed
직경
10.25 in.
공극 크기
3 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터