As mentioned in the PROPERTIES section, there are 6 in one pack.
₩63,539
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
transparent polymethylpentene
특징
graduations
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene 1203-0250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
may be used continuously at 150 °C, intermittently at 175 °C
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객