주요 문서
BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
동의어(들):
Beakers, Glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩226,041
₩226,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩226,041
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩226,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass 3.3
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 91224
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
  • Beakers are graduated and have a spout.
  • Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
  • Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)